Merck
442283
Sigma-Aldrich
1′,3′-Dihydro-5′-methoxy-1′,3′,3′-trimethyl-6-nitrospiro[2H-1-benzopyran-2,2′-(2H)-indole]
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H20N2O4
CAS番号:
分子量:
352.38
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
mp
134-136 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc2N(C)C3(Oc4ccc(cc4C=C3)[N+]([O-])=O)C(C)(C)c2c1
アプリケーション
フォトクロミック色素
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
442283-100MG-A:
442283-BULK-A:
442283-500MG-A:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)