Merck
44184
Supelco
ピメトロジン
reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H11N5O
CAS番号:
分子量:
217.23
Beilstein:
7814151
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
reference material
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1=NNC(=O)N(C1)\N=C\c2cccnc2
InChI
1S/C10H11N5O/c1-8-7-15(10(16)14-13-8)12-6-9-3-2-4-11-5-9/h2-6H,7H2,1H3,(H,14,16)/b12-6+
InChI Key
QHMTXANCGGJZRX-WUXMJOGZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
44184-VAR:
44184-100MG:
44184-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Li-Xiang Wang et al.
Pesticide biochemistry and physiology, 165, 104548-104548 (2020-05-04)
Pymetrozine is a promising chemical used to control brown planthopper, which developed resistance to imidacloprid and buprofezin in the past decade. Field efficacy indicates that pymetrozine can reduce the number of offsprings of brown planthopper, but the specific physiological mechanism