Merck
44122
Sigma-Aldrich
8-Dodecanoyloxypyrene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt
for fluorescence, ≥95% (HPCE)
別名:
Trisodium 8-dodecanoyloxypyrene-1,3,6-trisulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H29Na3O11S3
CAS番号:
分子量:
706.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
グレード
for fluorescence
アッセイ
≥95% (HPCE)
mp
≥250 °C (dec.) (lit.)
溶解性
DMF: soluble
DMSO: soluble
methanol: soluble
蛍光検出
λex 460 nm; λem 510 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (lipase)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)Oc1cc(c2ccc3c(cc(c4ccc1c2c34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
44122-25MG:
44122-100MG:
44122-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.