蒸気密度
4.5 (vs air)
蒸気圧
0.9 mmHg ( 30 °C)
グレード
technical
アッセイ
~80% (GC)
自己発火温度
878 °F
含みます
~0.1% 4-tert-butylcatechol as stabilizer
expl. lim.
0.7 %, 75 °F
6.5 %, 130 °F
屈折率
n20/D 1.561 (lit.)
n20/D 1.573
bp
195 °C (lit.)
密度
0.919 g/mL at 20 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C=Cc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C10H10/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2/h3-8H,1-2H2
InChI Key
MYRTYDVEIRVNKP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
以下による置換
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
147.2 °F - closed cup
引火点(℃)
64 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
43908-1L:
43908-BULK:
43908-6X1L:
43908-250ML:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)