Merck
43856
Millipore
Alkaline Peptone Water (ISO)
suitable for microbiology
別名:
Peptone Water, alkaline (ISO)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
peptic digest of animal tissue, 20 g/L
sodium chloride, 30 g/L
最終pH
8.6±0.2 (25 °C)
アプリケーション
microbiology
適合性
nonselective for Vibrio spp.
アプリケーション
ビブリオ属の検出に使用します。ISOが定める規格、ISO 8914:1990でも推奨されています。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
43856-BULK-F:
43856-500G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)