Merck
43551
Supelco
クロルプロファム
reference material
別名:
Chloropropham
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C10H12NO2Cl
CAS番号:
分子量:
213.66
Beilstein:
2211397
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
reference material
アッセイ
≥98.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
SMILES記法
CC(C)OC(=O)Nc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C10H12ClNO2/c1-7(2)14-10(13)12-9-5-3-4-8(11)6-9/h3-7H,1-2H3,(H,12,13)
InChI Key
CWJSHJJYOPWUGX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - STOT RE 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
43551-100MG:
43551-VAR:
43551-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)