Merck
43046
Supelco
Cyanidin 3-sambubioside chloride
analytical standard
別名:
Cyanidin 3-(2-O-xylosylglucoside) chloride, Cyanidin 3-O-(2-O-β-D-xylopyranosyl)-β-D-glucopyranoside chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H29ClO15
CAS番号:
分子量:
616.95
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC1=CC(O)=C(C=C(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O[C@@H]3OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(C4=CC=C(O)C(O)=C4)=[O+]5)C5=C1.[Cl-]
InChI
1S/C26H28O15.ClH/c27-7-18-20(34)21(35)24(41-25-22(36)19(33)15(32)8-37-25)26(40-18)39-17-6-11-13(30)4-10(28)5-16(11)38-23(17)9-1-2-12(29)14(31)3-9;/h1-6,15,18-22,24-27,32-36H,7-8H2,(H3-,28,29,30,31);1H/t15-,18-,19+,20-,21+,22-,24-,25+,26-;/m1./s1
InChI Key
BWHXEGJOYVNGQH-XOBUMVIESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Cyanidin 3-sambubioside is a polyphenolic compound that belongs to the class of anthocyanin flavonoids, which are largely present as pigments in fruits, flowers and leaves. Cyanidin 3-sambubioside chloride is generally available as a chloride salt.
アプリケーション
Cyanidin 3-sambubioside chloride may be used as an analytical standard for the determination of the analyte in calyces of Hibiscus sabdariffa flower by high performance liquid chromatography (HPLC) technique.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Comparative chemical and biochemical analysis of extracts of Hibiscus sabdariffa
Sindi HA, et al.
Food Chemistry, 164(2), 23-29 (2014)
Preparation and validated analysis of anthocyanin concentrate from the calyces of Hibiscus sabdariffa
Opletal L, et al.
Natural Product Communications, 12(1), 1934578X1701200112-1934578X1701200112 (2017)
European elderberry (Sambucus nigra L.) rich in sugars, organic acids, anthocyanins and selected polyphenols
Veberic R, et al.
Food Chemistry, 114(2), 511-515 (2009)