Merck
429635
Sigma-Aldrich
Butyraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
environmental standard, 99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2CH=NNHC6H3(NO2)2
CAS番号:
分子量:
252.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
グレード
environmental standard
アッセイ
99%
mp
117-119 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
SMILES記法
CCC/C=N/NC1=C([N+]([O-])=O)C=C([N+]([O-])=O)C=C1
InChI
1S/C10H12N4O4/c1-2-3-6-11-12-9-5-4-8(13(15)16)7-10(9)14(17)18/h4-7,12H,2-3H2,1H3/b11-6+
InChI Key
IKGRHEWIFBFXPP-IZZDOVSWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
429635-BULK:
429635-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)