Merck
429589
Sigma-Aldrich
アセトン-2,4-ジニトロフェニルヒドラゾン
environmental standard, 99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C=NNHC6H3(NO2)2
CAS番号:
分子量:
238.20
Beilstein:
960878
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.02
グレード
environmental standard
アッセイ
99%
dark yellow
mp
126-128 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
C\C(C)=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H10N4O4/c1-6(2)10-11-8-4-3-7(12(14)15)5-9(8)13(16)17/h3-5,11H,1-2H3
InChI Key
YGIXYAIGWMAGIB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
429589-BULK:
429589-VAR:
429589-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)