Merck
42215
Supelco
2,4-Dinitrophenylhydrazine Phosphoric acid solution
for derivatization (of aldehydes and ketones), LiChropur, substitute for the explosive solid, ~0.2 M (~4%)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6N4O4
CAS番号:
分子量:
198.14
Beilstein:
6258433
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
for derivatization (of aldehydes and ketones)
形状
liquid
品質
LiChropur
組成
2,4-dinitrophenylhydrazine
ethanol
phosphoric acid
濃度
~0.2 M (~4%)
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
密度
1.35 g/mL at 20 °C
SMILES記法
OP(O)(O)=O.NNc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N4O4.H3O4P/c7-8-5-2-1-4(9(11)12)3-6(5)10(13)14;1-5(2,3)4/h1-3,8H,7H2;(H3,1,2,3,4)
InChI Key
RYSWHUOYGUCXQB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
その他情報
アルデヒドやケトンの誘導体化試薬。爆発性固体の代替として使用できます
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
86.0 °F
引火点(℃)
30 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
42215-VAR:
42215-250ML:
42215-BULK:
42215-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
G.D. Johanson
Journal of the American Chemical Society, 73, 5888-5888 (1951)
Wioletta Rozpędek et al.
Current cancer drug targets, 20(3), 223-238 (2020-01-08)
Colorectal cancer constitutes one of the most common cancer with a high mortality rate. The newest data has reported that activation of the pro-apoptotic PERK-dependent unfolded protein response signaling pathway by small-molecule inhibitors may constitute an innovative anti-cancer treatment strategy.
M F Nagoor Meeran et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(23) (2020-12-04)
In the present study, we assessed whether nootkatone (NKT), a sesquiterpene in edible plants, can provide protection against dyslipidemia, intramyocardial lipid accumulation, and altered lipid metabolism in a rat model of myocardial infarction (MI) induced by subcutaneous injections of isoproterenol