安全性情報
41695
Supelco
Neodym Standard for AAS
TraceCERT®, 1000 mg/L Nd in nitric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
グレード
certified reference material
TraceCERT®
製品種目
TraceCERT®
濃度
1000 mg/L Nd in nitric acid
テクニック
AAS: suitable
フォーマット
single component solution
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034 (ISO Guide 34). This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from an NMI, e.g. NIST or BAM.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
アナリシスノート
1000 mg/L Ndの 2%硝酸溶液、
高純度Nd2O3、HNO3 、および水で調製。
その他情報
For a complete product listing of our TraceCERT range of CRMs for ICP and AAS, technical information and example certificates please visit our inorganic TraceCERT website
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
41695-BULK:
41695-VAR:
41695-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)