グレード
for HPLC derivatization
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 100 °C)
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
品質
LiChropur™
テクニック
HPLC: suitable
屈折率
n20/D 1.533-1.537
n20/D 1.534 (lit.)
bp
144 °C/10 mmHg (lit.)
275-278 °C (lit.)
密度
1.291 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N=C=O
InChI
1S/C8H7NO3S/c1-7-2-4-8(5-3-7)13(11,12)9-6-10/h2-5H,1H3
InChI Key
VLJQDHDVZJXNQL-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
294.8 °F - closed cup
引火点(℃)
146 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
41368-1ML:
41368-BULK:
41368-VAR:
41368-10ML:
41368-1ML-KC:
41368-10X1ML:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)