Merck
41081
Supelco
メチル 3-アミノ-4-メチルチオフェン-2-カルボキシラート
reference material
別名:
3-アミノ-4-メチルチオフェンカルボン酸メチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H9NO2S
CAS番号:
分子量:
171.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
reference material
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
mp
85-88 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)c1scc(C)c1N
InChI
1S/C7H9NO2S/c1-4-3-11-6(5(4)8)7(9)10-2/h3H,8H2,1-2H3
InChI Key
YICRPERKKBDRSP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
41081-VAR:
41081-100MG:
41081-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Matthew Jefferson et al.
Viruses, 12(1) (2020-01-08)
Sindbis virus (SINV) infection induces eIF2α phosphorylation, which leads to stress granule (SG) assembly. SINV infection also stimulates autophagy, which has an important role in controlling the innate immune response. The importance of autophagy to virus-induced translation arrest is not