Merck
403601
Supelco
シリカゲル
high-purity grade, pore size 100 Å, 70-230 mesh
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352309
PubChem Substance ID:
グレード
high-purity grade
メーカー/製品名
EMD Millipore®
粒径
63-200 μm
70-230 mesh
ポアサイズ
100 Å
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
低圧LCに適しています。
特徴および利点
この細孔径は、標準的な60Åシリカゲルよりも大型の溶質分子や結合試薬も細孔にアクセスできます。
法的情報
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
403601-5KG:
403601-100G:
403601-1KG:
403601-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)