Merck
40200
Sigma-Aldrich
Dimethyldiphenylphosphonium iodide
purum, ≥98.0% (AT)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2P(I)(CH3)2
CAS番号:
分子量:
342.16
Beilstein:
3637544
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
グレード
purum
アッセイ
≥98.0% (AT)
形状
solid
強熱残分
≤2.0%
mp
246-249 °C (lit.)
246-251 °C
SMILES記法
[I-].C[P+](C)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H16P.HI/c1-15(2,13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14;/h3-12H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
MGLUUYLPGOWCNW-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
The corresponding di-ylide is a powerful reagent for the methylenation of carbonyl compounds; Ylide and di-ylide are used as ligands for organometallic compounds
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
40200-5G-F:
40200-25G-F:
40200-VAR-F:
40200-BULK-F:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
H.J. Cristau et al.
Phosph. Sulfur Relat. Elem., 30, 135-135 (1987)
H. Schmidbaur
Accounts of Chemical Research, 8, 62-62 (1975)
H. Schmidbaur et al.
Organometallics, 5, 1652-1652 (1986)