アッセイ
97%
mp
232 °C (dec.) (lit.)
λmax
800 nm
SMILES記法
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CN(C)c1ccc(cc1)\C(=C\C=C\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3\C=CC(\C=C3)=[N+](\C)C)c4ccc(cc4)N(C)C
InChI
1S/C37H43N4.ClHO4/c1-38(2)32-20-12-28(13-21-32)36(29-14-22-33(23-15-29)39(3)4)10-9-11-37(30-16-24-34(25-17-30)40(5)6)31-18-26-35(27-19-31)41(7)8;2-1(3,4)5/h9-27H,1-8H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
InChI Key
QISONRZWQUUPJJ-UHFFFAOYSA-M
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
392367-1G:
392367-250MG:
392367-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)