Merck
392359
Sigma-Aldrich
trans-2-[4-(Dimethylamino)styryl]benzothiazole
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H16N2S
CAS番号:
分子量:
280.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
203-205 °C (lit.)
λmax
397 nm
SMILES記法
CN(C)c1ccc(cc1)\C=C\c2nc3ccccc3s2
InChI
1S/C17H16N2S/c1-19(2)14-10-7-13(8-11-14)9-12-17-18-15-5-3-4-6-16(15)20-17/h3-12H,1-2H3/b12-9+
InChI Key
MVMOMSLTZMMLJR-FMIVXFBMSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)