Merck
371823
Sigma-Aldrich
Styryl 7
Dye content 95 %
別名:
2-(4-[Dimethylaminophenyl]-1,3-butadienyl)-3-ethylbenzothiazolium p-toluenesulfonate salt, 2-[4-[4-(Dimethylamino)phenyl]-1,3-butadienyl]-3-ethylbenzothiazolium p-toluenesulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H30N2O3S2
CAS番号:
分子量:
506.68
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
組成
Dye content, 95%
mp
215 °C (dec.) (lit.)
λmax
565 nm
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.CC[n+]2c(\C=C\C=C\c3ccc(cc3)N(C)C)sc4ccccc24
アプリケーション
Suitable as a laser dye
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
371823-1G:
371823-5G:
371823-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.