Merck
37079
Supelco
Phenmedipham-ethyl
PESTANAL®, analytical standard
別名:
3-Ethoxycarbonylaminophenyl 3-methylcarbanilate, 3-[(Ethoxycarbonyl)amino]phenyl N-(3-methylphenyl)carbamate, Ethyl 3-(3-methylcarbaniloyloxy)carbanilate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H18N2O4
CAS番号:
分子量:
314.34
Beilstein:
2397745
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CCOC(=O)Nc1cccc(OC(=O)Nc2cccc(C)c2)c1
InChI
1S/C17H18N2O4/c1-3-22-16(20)18-14-8-5-9-15(11-14)23-17(21)19-13-7-4-6-12(2)10-13/h4-11H,3H2,1-2H3,(H,18,20)(H,19,21)
InChI Key
MVEFZZKZBYQFPP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
37079-VAR:
37079-25MG:
37079-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)