Merck
37021
Supelco
L-Hyoscyamine
analytical standard
別名:
[3(S)-endo]-α-(Hydroxymethyl)benzeneacetic acid 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H23NO3
CAS番号:
分子量:
289.37
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
CN1C2CCC1CC(C2)OC(=O)C(CO)c3ccccc3
InChI
1S/C17H23NO3/c1-18-13-7-8-14(18)10-15(9-13)21-17(20)16(11-19)12-5-3-2-4-6-12/h2-6,13-16,19H,7-11H2,1H3
InChI Key
RKUNBYITZUJHSG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
For the analysis of the phytotoxins. Tropane alkaloid.
生物化学的/生理学的作用
Competitive antagonist at post-ganglionic synapses and on smooth muscle
再構成
Dried down, ~100 μg/mL after reconstitution with 1 mL of water
アナリシスノート
purity : ≥96.0% (HPLC)
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
37021-0.1MG:
37021-0.1MG-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)