Merck
36691
Sigma-Aldrich
ジシクロペンタジエン
purum, ≥95.0% (GC)
別名:
4,7-メタノ-3a,4,7,7a-テトラヒドロインデン, DCPD, シクロペンタジエンダイマー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12
CAS番号:
分子量:
132.20
Beilstein:
1904092
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
グレード
purum
アッセイ
≥95.0% (GC)
含みます
~0.05% 2,6-di-tert.-butyl-4-methylphenol as stabilizer
屈折率
n20/D 1.511
bp
170 °C (lit.)
mp
33 °C (lit.)
密度
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1C=CC2C3CC(C=C3)C12
InChI
1S/C10H12/c1-2-9-7-4-5-8(6-7)10(9)3-1/h1-2,4-5,7-10H,3,6H2/t7-,8+,9?,10?/m0/s1
InChI Key
HECLRDQVFMWTQS-AFWXGSBKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
シクロペンタジエンの合成に用います。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
89.6 °F - closed cup
引火点(℃)
32 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
36691-2.5L-F:
36691-250ML-F:
36691-BULK-F:
36691-1L-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)