Merck
366846
Sigma-Aldrich
1-ドコシル-4-(4-ヒドロキシスチリル)ピリジニウムブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C35H56BrNO
CAS番号:
分子量:
586.73
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
mp
250 °C (dec.) (lit.)
λmax
394 nm
SMILES記法
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC[n+]1ccc(\C=C/c2ccc(O)cc2)cc1
アプリケーション
非線形光学(NLO)材料
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)