Merck
362522
Sigma-Aldrich
4-スルホフタル酸 三アンモニウム塩
technical grade
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H4NO3SC6H3-1,2-(CO2NH4)2
CAS番号:
分子量:
297.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
グレード
technical grade
不純物
<25% 3-sulfophthalic acid, triammonium salt
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
N.OC(=O)c1ccc(cc1C(O)=O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H6O7S.H3N/c9-7(10)5-2-1-4(16(13,14)15)3-6(5)8(11)12;/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14,15);1H3
InChI Key
KOLYQQQBGYNKNZ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
362522-5G:
362522-BULK:
362522-VAR:
362522-25G:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.