Merck
35365
Supelco
ニクロスアミド-(2-クロロ-4-ニトロフェニル-13C6) 水和物
VETRANAL®, analytical standard
別名:
5-クロロ-N-(2-クロロ-4-ニトロフェニル)-2-ヒドロキシベンズアミド-13C6 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C6C7H8Cl2N2O4 · xH2O
CAS番号:
分子量:
333.08 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
質量シフト
M+6
SMILES記法
O.Oc1ccc(Cl)cc1C(=O)N[13c]2[13cH][13cH][13c]([13cH][13c]2Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H8Cl2N2O4.H2O/c14-7-1-4-12(18)9(5-7)13(19)16-11-3-2-8(17(20)21)6-10(11)15;/h1-6,18H,(H,16,19);1H2/i2+1,3+1,6+1,8+1,10+1,11+1;
InChI Key
ZBXRPLQCPHTHLM-GHTRJKFOSA-N
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
35365-10MG:
35365-BULK:
35365-VAR:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.