Merck
35343
Supelco
マブテロール-(tert-ブチル-d9) 塩酸塩
VETRANAL®, analytical standard
別名:
1-(4-アミノ-3-クロロ-5-トリフルオロメチルフェニル)-2-tert-ブチル-d9-アミノエタノール 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13D9H9ClF3N2O · HCl
CAS番号:
分子量:
356.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
質量シフト
M+9
SMILES記法
Cl.[2H]C([2H])([2H])C(NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(c1)C(F)(F)F)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C13H18ClF3N2O.ClH/c1-12(2,3)19-6-10(20)7-4-8(13(15,16)17)11(18)9(14)5-7;/h4-5,10,19-20H,6,18H2,1-3H3;1H/i1D3,2D3,3D3;
InChI Key
MMCDXJOMPMIKGP-KYRNGWDOSA-N
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
35343-BULK:
35343-VAR:
35343-10MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.