Merck
34765
Sigma-Aldrich
ジ-n-ブチルマグネシウム 溶液
~0.75 M in diethyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)3]2Mg
CAS番号:
分子量:
138.53
Beilstein:
3535184
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
濃度
~0.75 M in diethyl ether
密度
0.749 g/mL at 20 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCC[Mg]CCCC
InChI
1S/2C4H9.Mg/c2*1-3-4-2;/h2*1,3-4H2,2H3;
InChI Key
ODHFJIDDBSDWNU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
他の対称性マグネシウム化合物R2Mgを調製するための試薬です。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-40.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-40 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
34765-VAR-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
P.E. Eaton et al.
Journal of the American Chemical Society, 111, 8016-8016 (1989)
A.W. Duff et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 293, 271-271 (1985)