Merck
34567
Supelco
4-(トリフルオロメチル)ピリジン-3-カルボン酸
PESTANAL®, analytical standard
別名:
4-(トリフルオロメチル)ニコチン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H4F3NO2
CAS番号:
分子量:
191.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
77101502
グレード
analytical standard
製品種目
PESTANAL®
mp
146-148 °C (lit.)
アプリケーション
agriculture
environmental
SMILES記法
OC(=O)c1cnccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-1-2-11-3-4(5)6(12)13/h1-3H,(H,12,13)
InChI Key
LMRJHNFECNKDKH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
34567-VAR:
34567-BULK:
34567-25MG:
34567-BULK-MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Shanshan Wang et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 161, 420-429 (2018-06-17)
Flonicamid, a novel selective systemic pesticide, can effectively control a broad range of insect pests. However, the dissipation behaviors and the terminal residues of flonicamid and its metabolites in some crops and soils remain unclear. Herein, an easy, sensitive and