Merck
34384
Supelco
2,4,6-トリクロロアニソール
PESTANAL®, analytical standard
別名:
2,4,6-トリクロロ-1-メトキシベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl3C6H2OCH3
CAS番号:
分子量:
211.47
Beilstein:
2329219
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
グレード
analytical standard
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
132 °C/28 mmHg (lit.)
mp
60-62 °C (lit.)
アプリケーション
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
COc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H5Cl3O/c1-11-7-5(9)2-4(8)3-6(7)10/h2-3H,1H3
InChI Key
WCVOGSZTONGSQY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
34384-100MG:
34384-BULK:
34384-1EA:
34384-VAR:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Elisabetta Pittari et al.
Foods (Basel, Switzerland), 9(11) (2020-10-30)
This work aimed at investigating red wine olfactory-oral cross-modal interactions, and at testing their impact on the correlations between sensory and chemical variables. Seventy-four Italian red whole wines (WWs) from 10 varieties, and corresponding deodorized wines (DWs), were evaluated by