Merck
34043
Supelco
Haloxyfop P-methyl solution
100 μg/mL in acetonitrile, PESTANAL®, analytical standard
別名:
(R)-2-{4-[3-クロロ-5-(トリフルオロメチル)-2-ピリジルオキシ]フェノキシ}プロパン酸メチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H13ClF3NO4
CAS番号:
分子量:
375.73
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
100 μg/mL in acetonitrile
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(=O)[C@@H](C)Oc1ccc(Oc2ncc(cc2Cl)C(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C16H13ClF3NO4/c1-9(15(22)23-2)24-11-3-5-12(6-4-11)25-14-13(17)7-10(8-21-14)16(18,19)20/h3-9H,1-2H3/t9-/m1/s1
InChI Key
MFSWTRQUCLNFOM-SECBINFHSA-N
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
34043-VAR-R:
34043-BULK-R:
34043-2ML-R:4548173297439
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sunwoo Park et al.
Comparative biochemistry and physiology. Toxicology & pharmacology : CBP, 233, 108761-108761 (2020-04-15)
Haloxyfop-P-methyl, an aryloxyphenoxypropionate herbicide, is widely used to eliminate unwanted plants by inhibiting lipid synthesis and inducing oxidative stress. Since haloxyfop-P-methyl targets are limited within plants, few negative side effects on non-target crops have been reported. However, dissolved haloxyfop-P-methyl in