製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
質量シフト
M+6
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])N(C(=O)Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C9H10Cl2N2O/c1-13(2)9(14)12-6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5H,1-2H3,(H,12,14)/i1D3,2D3
InChI Key
XMTQQYYKAHVGBJ-WFGJKAKNSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- Sewage sludge using liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
- Water samples using stir bar sorptive extraction and liquid desorption coupled to liquid chromatography-tandem mass spectrometry (SBSE-LD-LC-MSMS).
法的情報
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
34018-VAR-R:
34018-BULK-R:
34018-10MG-R:4548173349930
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック