Merck
33910
Sigma-Aldrich
1,2-ジブロモエチレン
purum, cis+trans, ≥98.0% (GC)
別名:
アセチレンジブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrCH=CHBr
CAS番号:
分子量:
185.85
Beilstein:
1719351
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
グレード
purum
アッセイ
≥98.0% (GC)
屈折率
n20/D 1.542
bp
107-110 °C (lit.)
密度
2.27 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
Br\C=C\Br
以下による置換
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
33910-BULK-F:
33910-25ML-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)