Merck
33567
Supelco
2-[4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)phenoxy-3,5-d2]ethanol
10 μg/mL in acetone, analytical standard
別名:
2-[4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)phenoxy-3,5-d2]ethanol, 3,6,3-Nonylphenol-monoethoxylate, 363-NP1EO-D2, 4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)phenol-3,5-d2-monoethoxylate, 4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)phenol monoethoxylate-d2 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17D2H26O2
CAS番号:
分子量:
266.42
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
グレード
analytical standard
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
10 μg/mL in acetone
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
single component solution
質量シフト
M+2
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]c1cc(OCCO)cc([2H])c1C(C)(CC)CCC(C)C
InChI
1S/C17H28O2/c1-5-17(4,11-10-14(2)3)15-6-8-16(9-7-15)19-13-12-18/h6-9,14,18H,5,10-13H2,1-4H3/i6D,7D
InChI Key
QRFCMJANHDRHEH-QFIQSOQBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certanバイアル
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
1.4 °F - Information refers to the main ingredient.
引火点(℃)
-17 °C - Information refers to the main ingredient.
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
33567-1ML:
33567-1ML-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Anika L Dzierlenga et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 50(6), 722-732 (2019-11-05)
Poly- and perfluorinated alkyl substances (PFAS) are environmentally persistent chemicals associated with many adverse health outcomes. The National Toxicology Program evaluated the toxicokinetics (TK) of several PFAS to provide context for toxicologic findings.Plasma TK parameters and tissue (liver, kidney, brain)
プロトコル
Alkylphenols are used in various industries like paper manufacturing and pesticide formulations.