Merck
32977
Supelco
Terbutryn-d5
PESTANAL®, analytical standard
別名:
N-tert-Butyl-N′-ethyl-d5-6-methylthio-1,3,5-triazine-2,4-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10D5H14N5S
分子量:
246.39
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
フォーマット
neat
SMILES記法
[2H]C([2H])(C([2H])([2H])[2H])NC1=NC(SC)=NC(NC(C)(C)C)=N1
InChI
1S/C10H19N5S/c1-6-11-7-12-8(15-10(2,3)4)14-9(13-7)16-5/h6H2,1-5H3,(H2,11,12,13,14,15)/i1D3,6D2
InChI Key
IROINLKCQGIITA-YRYIGFSMSA-N
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
32977-BULK:
32977-10MG:
32977-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)