Merck
32548
Supelco
スルファクロロピリダジン-フェニル-13C6
VETRANAL®, analytical standard
別名:
4-アミノ-N-(6-クロロ-3-ピリジダジニル)ベンゼン-13C6-スルホンアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C413C6H9ClN4O2S
分子量:
290.68
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
質量シフト
M+4
SMILES記法
CC#CC#CC#CC#CC#CC.N[13c]1[13cH][13cH]c(c([13cH]1)C#CC#CC#CC#CC#CC#C)S(=O)(=O)Nc2ccc(Cl)nn2
詳細
Chemical structure: sulfonamide
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
32548-VAR:
32548-BULK:
32548-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)