Merck
32066
Supelco
Amicarthiazol
PESTANAL®, analytical standard
別名:
2-Amino-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxanilide, 2-Amino-4-methyl-N-phenyl-5-thiazolecarboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H11N3OS
CAS番号:
分子量:
233.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
グレード
analytical standard
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
Cc1nc(N)sc1C(=O)Nc2ccccc2
InChI
1S/C11H11N3OS/c1-7-9(16-11(12)13-7)10(15)14-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H2,12,13)(H,14,15)
InChI Key
CACOMUHPQMDEJQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
32066-VAR:
32066-BULK:
32066-100MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Wen-jun Gui et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 972, 102-110 (2014-12-03)
A reliable and rapid method has been optimized to determine the residue of amicarthiazol in soil and environmental water samples. After extraction and evaporation, the extraction was carried out with solid phase extraction (SPE) cleanup using HLB cartridge (only soil