Merck
320544
Sigma-Aldrich
塩化チオニル
ReagentPlus®, ≥99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SOCl2
CAS番号:
分子量:
118.97
Beilstein:
1209273
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
蒸気圧
97 mmHg ( 20 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.518 (lit.)
bp
79 °C (lit.)
mp
−105 °C (lit.)
密度
1.631 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClS(Cl)=O
InChI
1S/Cl2OS/c1-4(2)3
InChI Key
FYSNRJHAOHDILO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
320544-1L:
320544-2.5L:
320544-VAR:
320544-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 1056-1056 (1994)
Meng Zhou et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 20(6), 10122-10130 (2015-06-04)
Pincer (Phebox)Ir(mesityl)(OAc) (2) (Phebox = 3,5-dimethylphenyl-2,6-bis(oxazolinyl)) complex, formed by benzylic C-H activation of mesitylene (1,3,5-trimethylbenzene) using (Phebox)Ir(OAc)2OH2 (1), was treated with thionyl chloride to rapidly form 1-(chloromethyl)-3,5-dimethylbenzene in 50% yield at 23 °C. A green species was obtained at the
High-resolution synchrotron far infrared spectroscopy of thionyl chloride: Analysis of the ?3 and ?6 fundamental bands.
Martin-Drumel MA, et al.
Journal of Molecular Spectroscopy (2015)
Jinjian Zheng et al.
Analytica chimica acta, 891, 255-260 (2015-09-22)
Thionyl chloride is often used to convert alcohols into more reactive alkyl chloride, which can be easily converted to many compounds that are not possible from alcohols directly. One important reaction of alkyl chloride is nucleophilic substitution, which is typically
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 118-118 (1994)