Merck
31554
Supelco
デルタメトリン 溶液
100 ng/μL in cyclohexane, PESTANAL®, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H19Br2NO3
CAS番号:
分子量:
505.20
Beilstein:
6746312
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
グレード
analytical standard
製品種目
PESTANAL®
濃度
100 ng/μL in cyclohexane
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@]1(\C=C(\Br)Br)[C@@H](C(=O)O[C@H](C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2)C1(C)C
InChI
1S/C22H19Br2NO3/c1-22(2)17(12-19(23)24)20(22)21(26)28-18(13-25)14-7-6-10-16(11-14)27-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3/t17-,18+,20-/m0/s1
InChI Key
OWZREIFADZCYQD-NSHGMRRFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-0.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-18 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
31554-VAR:
31554-2ML:
31554-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Haina Sun et al.
Pesticide biochemistry and physiology, 143, 116-121 (2017-12-01)
The house fly, Musca domestica, is a serious pest because it transmits a large diversity of human and veterinary diseases. Insecticides, particularly pyrethroids, are commonly used to control house flies. However, the evolution of pyrethroid resistance has reduced the effectiveness