グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
認証
reag. ISO
蒸気圧
1 mmHg ( 719 °C)
アッセイ
≥85%
フォーム
pellets
不純物
≤0.0003% total nitrogen (N)
≤0.002% Na
≤1% K2CO3
mp
361 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
silicate (as SiO2): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤5 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤2 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤0.1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Mn: ≤0.5 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
SMILES記法
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
30614-BULK:
30614-5KG-D:
30614-4X5KG-D:
30614-1KG-D:
30614-6X1KG-D:
30614-6X1KG:4548173254500
30614-5KG:4548173254494
30614-4X5KG:4548173254487
30614-1KG:4548173254470