Merck
30308
Sigma-Aldrich
ヨウ素酸
≥99.5% (iodometric)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
HIO3
CAS番号:
分子量:
175.91
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥99.5% (iodometric)
不純物
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.0005% iodine (I)
強熱残分
≤0.01% (as SO4)
微量陰イオン
bromide, chloride (as Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
微量陽イオン
Fe: ≤10 mg/kg
SMILES記法
OI(=O)=O
InChI
1S/HIO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI Key
ICIWUVCWSCSTAQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Flame over circleCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
30308-VAR:
30308-100G:
30308-6X100G:
30308-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Raman studies of iodic acid and sodium iodate.
Durig JR, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 69(11), 3886-3892 (1965)
Manometric carbon determination.
Van Slyke DD and Folch J.
The Journal of Biological Chemistry, 136(2), 509-541 (1940)
The rate of the reaction between iodic and hydriodic acids.
Dushman S.
The Journal of Physical Chemistry, 8(7), 453-482 (1904)
Allen E Haddrell et al.
The journal of physical chemistry. A, 116(40), 9941-9953 (2012-09-18)
The most used instrument in single particle hygroscopic analysis over the past thirty years has been the electrodynamic balance (EDB). Two general assumptions are made in hygroscopic studies involving the EDB. First, it is assumed that the net charge on
Colour reactions of iodic acid as reagent for identifying drugs by thin-layer chromatography.
G Cavazzutti et al.
Journal of chromatography, 268(3), 528-534 (1983-10-07)