Merck
28078
Supelco
9,11-Didehydrooestriol
≥97.0% (HPLC)
別名:
Estra-1,3,5,9(11)-tetraene-3,16α,17β-triol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H22O3
CAS番号:
分子量:
286.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
SMILES記法
[H][C@@]12CCc3cc(O)ccc3C1=CC[C@]4(C)[C@@H](O)[C@H](O)C[C@@]24[H]
InChI
1S/C18H22O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5-6,8,14-17,19-21H,2,4,7,9H2,1H3/t14-,15+,16-,17+,18+/m1/s1
InChI Key
ZWHFPHWLYUMTGY-WKULXVSPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
28078-BULK-F:
28078-5MG-F:
28078-1MG-F:
28078-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)