蒸気密度
4.4 (vs air)
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
グレード
puriss.
アッセイ
≥99%
不純物
≤0.001% heavy metals (as Pb)
強熱残分
≤0.05% (as SO4)
mp
104-106 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤50 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
SMILES記法
[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2
InChI Key
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
27725-6X2.5KG-R:4548173253459
27725-100G-R:4548173253404
27725-VAR-H:
27725-50KG-R:4548173253435
27725-BULK-R:
27725-500G-R:4548173253428
27725-50KG-H:
27725-6X100G-R:4548173253442
27725-BULK-H:
27725-2.5KG-R:4548173253411
27725-6X500G-R:4548173253466