蒸気密度
5.18 (vs air)
グレード
puriss.
アッセイ
99.7-100.5% (calc. to the dried substance)
形状
grit
光学活性
[α]20/D +12.0 to +12.8°, c = 20% in H2O
自己発火温度
797 °F
品質
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, FCC, E334
不純物
organic volatile impurities, complies (GC)
residual solvents, complies
≤0.001% heavy metals (as Pb)
強熱残分
≤0.05% (as SO4)
損失
≤0.2% loss on drying, 105 °C
mp
168-170 °C
170-172 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
oxalate (C2O42-): in accordance
oxalate (as oxalic acid): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤2 mg/kg
Ca: ≤200 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
適合性
complies for appearance of solution
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
SMILES記法
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
InChI Key
FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
302.0 °F - closed cup
引火点(℃)
150 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
27504-1KG-R:
27504-6X1KG-R:
27504-5KG-R:
27504-4X5KG-R:
27504-25KG-R:
27504-BULK-R:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)