Merck
25001
Sigma-Aldrich
酢酸アルミニウム, 塩基性
purum, 12.5-18.4% Al basis, powder
別名:
二酢酸水酸化アルミニウム, 水酸化酢酸アルミニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Al(OH)(C2H3O2)2
CAS番号:
分子量:
162.08
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
グレード
purum
形状
powder
濃度
12.5-18.4% Al
不純物
≤0.002% Heavy metals (as Pb)
≤0.05% Insoluble in HCl
≤2% Ca and Mg (as (Mg)
pH
4.0-5.0
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20000 mg/kg
微量陽イオン
Fe: ≤200 mg/kg
Na: ≤1%
適合性
complies for appearance of solution
SMILES記法
CC(=O)O[Al](O)OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Al.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+3;/p-3
InChI Key
HQQUTGFAWJNQIP-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)