Merck
24320
Sigma-Aldrich
2-クロロ-4,6-ジメトキシ-1,3,5-トリアジン
purum, ≥98.0% (AT)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H6ClN3O2
CAS番号:
分子量:
175.57
Beilstein:
148988
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
グレード
purum
アッセイ
≥98.0% (AT)
mp
71-74 °C (lit.)
75-79 °C
SMILES記法
COc1nc(Cl)nc(OC)n1
InChI
1S/C5H6ClN3O2/c1-10-4-7-3(6)8-5(9-4)11-2/h1-2H3
InChI Key
GPIQOFWTZXXOOV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Intermediate for the synthesis of triazines. Activating agent for peptide coupling; Direct reduction of active esters to aldehydes
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
24320-5G-F:
24320-BULK-F:
24320-25G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A Simple Method for the Reduction of Carboxylic Acids to Aldehydes or Alcohols Using H(2) and Pd/C.
Massimo Falorni et al.
The Journal of organic chemistry, 64(24), 8962-8964 (2001-10-25)
Z.J. Kaminski et al.
The Journal of Organic Chemistry, 63, 4248-4248 (1998)
Tatiana V Esipova et al.
Cell metabolism, 29(3), 736-744 (2019-01-29)
Quantitative imaging of oxygen distributions in tissue can provide invaluable information about metabolism in normal and diseased states. Two-photon phosphorescence lifetime microscopy (2PLM) has been developed to perform measurements of oxygen in vivo with micron-scale resolution in 3D; however, the method's