蒸気密度
2.9 (vs air)
蒸気圧
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
グレード
puriss.
アッセイ
≥99% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
1223 °F
品質
meets analytical specification of Ph. Eur., NF
含みます
~25 mg/L amylene as stabilizer
expl. lim.
22 %
不純物
residual solvents, complies
≤0.0001% free chlorine (Cl)
≤0.001% free acid (as HCl)
≤0.01% carbon tetrachloride (GC)
≤0.01% trichloromethane (GC)
≤0.02% methanol (GC)
≤0.02% water (Karl Fischer)
≤1 ppm heavy metals (as Pb)
≤2.0% ethanol (GC)
蒸発残留物質
≤0.002%
屈折率
n20/D 1.423-1.425
n20/D 1.424 (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
密度
1.318-1.322 g/mL at 25 °C
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.0003%
適合性
complies for appearance of solution
complies for identity (IR)
complies for reaction against H2SO4
SMILES記法
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI Key
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
24233-2.5L-M:
24233-6X1L-M:
24233-1L-M:
24233-4X2.5L-M:
Choose from one of the most recent versions:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)