Merck
240540
Sigma-Aldrich
ベンゾイルクロリド
ReagentPlus®, ≥99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5COCl
CAS番号:
分子量:
140.57
Beilstein:
471389
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
蒸気密度
4.88 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 32 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
自己発火温度
1056 °F
expl. lim.
4.9 %
屈折率
n20/D 1.553 (lit.)
bp
198 °C (lit.)
mp
−1 °C (lit.)
密度
1.211 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI Key
PASDCCFISLVPSO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
161.6 °F - closed cup
引火点(℃)
72 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
240540-100G:
240540-BULK:
240540-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Solid catalyst treated with anion: XVIII. Benzoylation of toluene with benzoyl chloride and benzoic anhydride catalysed by solid superacid of sulfate-supported alumina.
Arata K and Hino M.
Applied Catalysis, 59(1), 197-204 (1990)
High activity of iron containing metal-organic-framework in acylation of p-xylene with benzoyl chloride.
Kurfirtova L, et al.
Catalysis Today, 179(1), 85-90 (2012)
An unexpected silver triflate-catalyzed reaction of 2-alkynylbenzaldoxime in the presence of benzoyl chloride.
Liu G, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 3(27), 10666-10668 (2013)
Adem Asan et al.
Journal of chromatography. A, 988(1), 145-149 (2003-03-22)
A simple reversed-phase LC method capable of detecting ng/ml quantities of phenolic compounds in water is described. Pre-column derivatization with benzoyl chloride is used for the separation and determination o-cresol, m-cresol, p-cresol, phenol, resorcinol, catechol and hydroquinone in water. The
Iterative dianion relay along the ring: formation of gem-bis(trimethylsilyl) cyclopentenones from 2,5-bis(trimethylsilyl) oxy-cyclopentadienyl dianions and acid chlorides.
Heng Li et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 17(27), 7399-7403 (2011-05-28)