Merck
20251
Sigma-Aldrich
N-ブチルメチルアミン
purum, ≥98.0% (GC)
別名:
N-メチルブチルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3NH(CH2)3CH3
CAS番号:
分子量:
87.16
Beilstein:
1209231
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
グレード
purum
アッセイ
≥98.0% (GC)
屈折率
n20/D 1.3995 (lit.)
n20/D 1.401
bp
90.5-91.5 °C (lit.)
密度
0.736 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCNC
InChI
1S/C5H13N/c1-3-4-5-6-2/h6H,3-5H2,1-2H3
InChI Key
QCOGKXLOEWLIDC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
30.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-1 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)