Merck
19880
Sigma-Aldrich
N-ブチルジエタノールアミン
purum, ≥99.0% (GC)
別名:
2,2′-ブチルイミノジエタノール, N,N-ビス(2-ヒドロキシエチル)ブチルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3N(CH2CH2OH)2
CAS番号:
分子量:
161.24
Beilstein:
1739642
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
蒸気密度
5.5 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 25 °C)
グレード
purum
アッセイ
≥99.0% (GC)
不純物
≤0.3% water
屈折率
n20/D 1.463 (lit.)
n20/D 1.463
bp
273-275 °C/741 mmHg (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
密度
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C8H19NO2/c1-2-3-4-9(5-7-10)6-8-11/h10-11H,2-8H2,1H3
InChI Key
GVNHOISKXMSMPX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
N-Butyldiethanolamine was used in the synthesis of 4,4′-diphenylmethane diisocyanate (MDI).
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
265.1 °F - closed cup
引火点(℃)
129.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
19880-250ML:
19880-1L:
19880-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Anning Wang et al.
International journal of pharmaceutics, 441(1-2), 30-39 (2012-12-25)
A series of temperature- and pH-responsive polyurethanes based on hexamethylene diisocyanate (HDI) and 4,4'-diphenylmethane diisocyanate (MDI) were synthesized by a coupling reaction with bis-1,4-(hydroxyethyl) piperazine (HEP), N-methyldiethanolamine (MDEA) and N-butyldiethanolamine (BDEA), respectively. The chemical structure, molecular weight, thermal property and