安全性情報
195138
Sigma-Aldrich
2-ヒドロキシ-3-メチル-5-[(4-スルホフェニル)アゾ]安息香酸 ナトリウム塩
Dye content 65 %
別名:
3-メチル-5-(4-スルホフェニルアゾ)サリチル酸 二ナトリウム塩, モルダント イエロー7
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12171500
組成
Dye content, 65%
λmax
364 nm
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
195138-25G:
195138-5G:
195138-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)