Merck
19445
Supelco
トリエチル ホスファート
PESTANAL®, analytical standard
別名:
エチル ホスファート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5O)3PO
CAS番号:
分子量:
182.15
Beilstein:
1705772
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
6.28 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 40 °C)
製品種目
PESTANAL®
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
845 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
10 %
屈折率
n20/D 1.402-1.408
n20/D 1.403 (lit.)
bp
215 °C (lit.)
密度
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
SMILES記法
CCOP(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C6H15O4P/c1-4-8-11(7,9-5-2)10-6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI Key
DQWPFSLDHJDLRL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Triethyl phosphate may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in air samples, fish, indoor dust, and dryer lint using chromatography techniques.
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
240.8 °F - closed cup
引火点(℃)
116 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
19445-VAR:
19445-BULK:
19445-1ML:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Evaluation of solid-phase microextraction with PDMS for air sampling of gaseous organophosphate flame-retardants and plasticizers
Isetun S, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 380(2), 319-324 (2004)
Analytical developments and preliminary assessment of human exposure to organophosphate flame retardants from indoor dust
Eede dVN, et al.
Environment International, 37(2), 1291-1303 (2011)
Air sampling of organophosphate triesters using SPME under non-equilibrium conditions
Isetun S, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 378(7), 1847-1853 (2004)
Non-target analysis of household dust and laundry dryer lint using comprehensive two-dimensional liquid chromatography coupled with time-of-flight mass spectrometry
Ouyang X, et al.
Chemosphere, 166(28), 431-437 (2017)
Yin-E Liu et al.
Journal of chromatography. A, 1532, 68-73 (2017-12-13)
An analytical method has been developed for measuring 12 organophosphorus flame retardants (PFRs) in fish tissue samples. After the Soxhlet extraction of PFRs with dichloromethane. The experimental parameters of the clean-up were systematically optimized. Methanol was found to be a